Documentos Principais
01708
Supelco
Acrylamide:N,N′-Methylenebisacrylamide 29:1 solution
suitable for electrophoresis, mixture of acrylamide and BIS 29:1, 40% in H2O
Selecione um tamanho
500 ML
R$ 1.070,00
R$ 1.070,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 ML
R$ 1.070,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.21
R$ 1.070,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
concentração
40% in H2O
técnica(s)
electrophoresis: suitable
Impurezas
≤0.01% free acrylic acid
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤10 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Na: ≤10 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
adequação
in accordance for electrophoresis test
temperatura de armazenamento
2-8°C
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Órgãos-alvo
Peripheral nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)