Documentos Principais
0120635
Millipore
Maximum Recovery Diluent in bags
suitable for microbiology
Sinônimo(s):
MRD
Selecione um tamanho
4 X 3 L
R$ 318,00
R$ 318,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
4 X 3 L
R$ 318,00
About This Item
Código UNSPSC:
41171610
NACRES:
NA.74
R$ 318,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Solicite mais informações
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Nível de qualidade
composição
sodium chloride, 8.5 g/L
tryptone, 1.0 g/L
pH
7.0±0.2
aplicação(ões)
microbiology
Descrição geral
This medium can be adjusted and/or supplemented according to the performance criteria required.
Aplicação
Maximum Recovery Diluent (MDR) is a diluent for the preparation of stock suspensions and dilutions. It is a protective and isotonic medium used for maximal recovery of microorganisms from a variety of sources. The low concentration of peptone does not cause multiplication of the organisms within 1-2 hours of dilution of the sample.
MDR, also called Tryptone salt broth, is compliance with ISO standards 6887-1 to 5 for the preparation and dilutions of stock suspensions from most of food products.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)