Documentos Principais
00634
Sigma-Aldrich
Ammonium tetrachlorocuprate(II) dihydrate
puriss., ≥99.0% (AT)
Sinônimo(s):
Ammonium chlorocuprate(II), Ammonium copper chloride
Selecione um tamanho
250 G
R$ 506,00
1 KG
R$ 1.166,00
R$ 506,00
Previsão de entrega em11 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 G
R$ 506,00
1 KG
R$ 1.166,00
About This Item
Fórmula linear:
(NH4)2CuCl4 · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
277.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio:
≥99.0% (AT)
R$ 506,00
Previsão de entrega em11 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
grau
puriss.
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (AT)
adequação da reação
core: copper
reagent type: catalyst
Impurezas
≤0.005% SO4
≤0.05% free acid (as HCl)
traços de cátion
Fe: ≤20 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
[NH4+].[NH4+].O.O.Cl[Cu--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Cu.2H3N.2H2O/h4*1H;;2*1H3;2*1H2/q;;;;+2;;;;/p-2
chave InChI
LLMDTWKBBWCWNN-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Ammonium tetrachlorocuprate(II) dihydrate has been used in the preparation of starch cuprate via microwave-assisted cupration of potato starch.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis and characterisation of starch cuprate.
Staroszczyk H.
Food Chemistry, 129(3), 1217-1223 (2011)