Documentos Principais
237604
Sigma-Aldrich
4-Hexen-1-ol, predominantly trans
97%
Sinônimo(s):
(4E)-4-Hexen-1-ol, (E)-4-Hexen-1-ol, trans-4-Hexen-1-ol, trans-4-Hexenol
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH=CH(CH2)3OH
Número CAS:
Peso molecular:
100.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.439 (lit.)
p.e.
159-160 °C (lit.)
densidade
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
C\C=C\CCCO
InChI
1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h2-3,7H,4-6H2,1H3/b3-2+
chave InChI
VTIODUHBZHNXFP-NSCUHMNNSA-N
Descrição geral
4-Hexen-1-ol on reaction with NaIO4/NaHSO3 reagent yields 2-(1-iodoethyl)tetrahydrofuran[1].
Aplicação
4-Hexen-1-ol has been employed in the preparation of hex-4-enals[2].
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
141.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
61 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Comparison of the most odour-active volatiles in different hop varieties by application of a comparative aroma extract dilution analysis.
Steinhaus M, et al.
European Food Research and Technology, 226(1-2), 45-55 (2007)