Documentos Principais
00301
Sigma-Aldrich
2,4-Dodecadienal
technical, ≥90% (GC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H20O
Número CAS:
Peso molecular:
180.29
Beilstein:
1776172
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
technical
Ensaio
≥90% (GC)
Formulário
solid
índice de refração
n20/D 1.510
densidade
0.865 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCC\C=C\C=C\C=O
InChI
1S/C12H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h8-12H,2-7H2,1H3/b9-8+,11-10+
chave InChI
QKTZBZWNADPFOL-BNFZFUHLSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
219.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
103.9 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)