Documentos Principais
51272-U
MicroTight Adapters
PEEK, for use with (1/16" to 1/32" tubing)
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
PEEK
compatibilidade
for use with (1/16" to 1/32" tubing)
Descrição geral
These adapters will help create a true zero dead volume (ZDV) connection between 1/16" I.D. tubing and capillary tubing. MicroTight Adapters allow connection of 1/16" O.D. tubing directly to 1/32" O.D. and 360 μm tubing.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)