As mentioned on the Product Detail Page in the PROPERTIES section, the platform size is 20 cm × 20 cm. It has a vertical distance of 18 cm and a max working height of 26 cm.
Z105848
Standard Jack
with removable top platform
Selecione um tamanho
R$ 3.888,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.888,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Produtos recomendados
Características
capacity≤ 100 lb static load
fabricante/nome comercial
Grauer
tamanho da plataforma
20 cm × 20 cm
haste de suporte C
45 cm
Descrição geral
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
-
How big is the platform?
1 answer-