37-0690
Zirconium(IV) oxide
CP
Sinônimo(s):
Zirconia
About This Item
Produtos recomendados
grau
CP
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: zirconium
disponibilidade
available only in Japan
pb
5000 °C (lit.)
pf
2700 °C (lit.)
densidade
5.89 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Zr]=O
InChI
1S/2O.Zr
chave InChI
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N