Documentos Principais
37-0490
Sigma-Aldrich
Zinc p-phenolsulfonate octahydrate
SAJ first grade, ≥98.0%
About This Item
Fórmula linear:
Zn(HOC6H4SO3)2 · 8H2O
Peso molecular:
555.85
Código UNSPSC:
12352302
Ensaio:
≥98.0%
grau:
SAJ first grade
Formulário:
solid
grau
SAJ first grade
Ensaio
≥98.0%
Formulário
solid
disponibilidade
available only in Japan
temperatura de armazenamento
15-25°C
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)