30-4890
Cloreto de 2,3,5-trifeniltetrazólio
JIS special grade, 98.0-102.0%
Sinônimo(s):
TPTZ, TTZ, Vermelho de tetrazólio
About This Item
Produtos recomendados
grau
JIS special grade
Ensaio
98.0-102.0%
Formulário
solid
disponibilidade
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
aplicação(ões)
microbiology
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].c1ccc(cc1)-c2nn(-c3ccccc3)[n+](n2)-c4ccccc4
InChI
1S/C19H15N4.ClH/c1-4-10-16(11-5-1)19-20-22(17-12-6-2-7-13-17)23(21-19)18-14-8-3-9-15-18;/h1-15H;1H/q+1;/p-1
chave InChI
PKDBCJSWQUOKDO-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?