28-3800
Fosfato de sódio monobásico
SAJ first grade, ≥98.0%
Sinônimo(s):
Di-hidrogenofosfato de sódio
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
Ensaio
≥98.0%
forma
solid
disponibilidade
available only in Japan
pH
4.0-4.5 (25 °C, 50 g/L)
cadeia de caracteres SMILES
O.O.[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.2H2O/c;1-5(2,3)4;;/h;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q+1;;;/p-1
chave InChI
VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1