Documentos Principais
28-3530
Sigma-Aldrich
Sodium orthosilicate hydrate
CP
About This Item
Fórmula linear:
2Na2O · SiO2
Peso molecular:
184.04 (anhydrous basis)
Código UNSPSC:
12352300
grau:
CP
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
CP
disponibilidade
available only in Japan
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)