742503
Calcium silicate
purum, 12-22% Ca (as CaO) basis, ≥87% SiO2 basis
Sinônimo(s):
Calcium hydrosilicate, Calcium monosilicate, Calcium polysilicate, Calsilite, Silicic acid, calcium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
purum
Ensaio
≥87% SiO2 basis
forma
solid
composição
Ca (as CaO), 12-22% T
perda
≤7.0% loss on drying, 2h; 105°C
tamanho de partícula
7.0-10.0 μm
pH
9.5-11.5 (5% in H2O)
densidade
2.9 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ca++].[O-][Si]([O-])=O
InChI
1S/Ca.O3Si/c;1-4(2)3/q+2;-2
chave InChI
OYACROKNLOSFPA-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1