28-1570
Acetato de sódio
SAJ first grade, ≥98.5%
Sinônimo(s):
Ácido acético
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
Ensaio
≥98.5%
forma
solid
temperatura de autoignição
1112 °F
disponibilidade
available only in Japan
pH
8.5-10 (25 °C, 408 g/L)
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
chave InChI
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1