Documentos
7610-OP
Millipore
Acetato de sódio
OmniPur® Grade, 99.0-101.0%, Trihydrate
Sinônimo(s):
Ácido acético
About This Item
Fórmula linear:
CH3COONa · 3H2O
Número CAS:
Peso molecular:
136.08
Beilstein:
3732037
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
forma
powder
temperatura de autoignição
1112 °F
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
Condições de expedição
ambient
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
chave InChI
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Molecular biology grade.
Specifications:
Assay: 99.0-101.0%
Calcium, magnesium, and R2O3 precipitate: 0.01% max
Chloride (Cl): 0.001% max
DNase: None detected
Heavy metals (as Pb): 0.0005% max
Insoluble matter: 0.005% max
Iron (Fe): 0.0005% max
pH (5%, water): 7.5-9.2
Phosphate (PO4): 0.0005% max
Potassium (K): 0.005% max
Protease: None detected
RNase: None detected
Substances reducing permanganate: To pass test
Sulfate (SO4): 0.002% max
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Outras notas
Substrato enzimático para acetato quinase (EC 2.7.2.1)
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1