Documentos
24-5700
Sigma-Aldrich
Potassium tetraoxalate dihydrate
≥99.8%
Sinônimo(s):
Oxalic acid hemipotassium salt
About This Item
Fórmula linear:
KH3(C2O4)2 · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
254.19
Beilstein:
3854419
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥99.8%
forma
crystalline
disponibilidade
available only in Japan
pH
1.0-2.5 (25 °C, 25.4 g/L)
cadeia de caracteres SMILES
O.O.[K+].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/2C2H2O4.K.2H2O/c2*3-1(4)2(5)6;;;/h2*(H,3,4)(H,5,6);;2*1H2/q;;+1;;/p-1
chave InChI
KPFHSTZUXXJAES-UHFFFAOYSA-M
Adequação
pH standard solution
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1