21-1700
Ácido nítrico
SAJ first grade, ≥97.0%, fuming, density: 1.52
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
pressão de vapor
8 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥97.0%
forma
liquid
disponibilidade
available only in Japan
pH
<1 (20 °C)
pKa
-1.3
pb
120.5 °C (lit.)
densidade
1.52
cadeia de caracteres SMILES
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
chave InChI
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2