pressão de vapor
8 mmHg ( 20 °C)
forma
liquid
disponibilidade
available only in Japan
concentração
0.1 M
1/10 N
pH
<1.0
pb
120.5 °C (lit.)
densidade
1.4 g/cm3 at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
chave InChI
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N