19-3560
4-metil-2-pentanona
suitable for atomic absorption spectrometry, ≥99.5%
Sinônimo(s):
Isobutilmetilcetona, Isopropilacetona, MIBK, Metilisobutilcetona
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.5 (vs air)
Ensaio
≥99.5%
forma
liquid
temperatura de autoignição
840 °F
Lim. expl.
1.2-8 %, 93 °F
disponibilidade
available only in Japan
índice de refração
n20/D 1.395 (lit.)
pb
117-118 °C
pf
−80 °C (lit.)
densidade
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
adequação
suitable for atomic absorption spectrometry
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CC(C)=O
InChI
1S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
chave InChI
NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
57.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
14 °C - closed cup