MABS1232
Anti-AMPK alpha 1/2 Antibody, clone 34.2
clone 34.2, from mouse
Sinônimo(s):
AMP-activated protein kinase alpha subunit, isoform A, AMP-activated protein kinase alpha subunit, isoform B, AMP-activated protein kinase alpha subunit, isoform C, EG:132E8.2 protein, FI03728p, SNF1A/AMP-activated protein kinase, PRKAA1, PRKAA2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
34.2, monoclonal
reatividade de espécies
human, Drosophila, rat, mouse
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PRKAA2(5563)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Kinases & Phosphatases
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected AMPK alpha 1/2 in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1