Documentos
8.20820
Supelco
4-metil-2-pentanona
EMPLURA®
Sinônimo(s):
Isobutilmetilcetona, Isopropilacetona, MIBK, Metilisobutilcetona
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCH2COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
100.16
Beilstein:
605399
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
203-550-1
NACRES:
NA.05
densidade de vapor
3.5 (vs air)
Nível de qualidade
linha de produto
EMPLURA®
Ensaio
≥99% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
840 °F
potência
2080 mg/kg LD50, oral (Rat)
>16000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.2-8 %, 93 °F
índice de refração
n20/D 1.395 (lit.)
pH
7 (20 °C)
pb
117-118 °C
pf
−80 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 14 °C
solubilidade
14.1 g/L
densidade
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CC(C)=O
InChI
1S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
chave InChI
NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Purity (GC): ≥ 99.0 %
Identity (IR): conforms
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.800 - 0.802
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
57.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
14 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4