19-3310
2-Butanona
SAJ first grade, ≥99.0%
Sinônimo(s):
Etilmetilcetona, MEK, Metiletilcetona
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
densidade de vapor
2.49 (vs air)
pressão de vapor
71 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.0%
forma
liquid
temperatura de autoignição
960 °F
Lim. expl.
10.1 %
disponibilidade
available only in Japan
índice de refração
n20/D 1.379 (lit.)
pb
80 °C (lit.)
pf
−87 °C (lit.)
densidade
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(CC)=O
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3
chave InChI
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Application of adsorptive stripping voltammetry based on PbFE for the determination of trace aluminum released into the environment during the corrosion process: The study highlights the role of ammonia buffer solutions in environmental monitoring techniques, particularly in tracing metal ion activities affecting corrosion processes (Wasąg J, Grabarczyk M, 2021).
- Long-Term Generation of Longitudinal Spin Order Controlled by Ammonia Ligation Enables Rapid SABRE Hyperpolarized 2D NMR: Demonstrates advanced NMR techniques facilitated by ammonia buffer solutions, enhancing molecular imaging capabilities essential in pharmaceutical research (Vaneeckhaute E, De Ridder S, Tyburn JM, Kempf JG, Taulelle F, Martens JA, Breynaert E, 2021).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
15.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
-9 °C