19-2110
Methacrylic acid
SAJ first grade, ≥98.0%
Sinônimo(s):
2-Methacrylic acid, 2-Methylpropenoic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
densidade de vapor
>3 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥98.0%
forma
liquid
temperatura de autoignição
752 °F
disponibilidade
available only in Japan
índice de refração
n20/D 1.431 (lit.)
pH
2.0-2.2 (20 °C, 100 g/L)
pb
163 °C (lit.)
pf
12-16 °C (lit.)
densidade
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C=C(C)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O2/c1-3(2)4(5)6/h1H2,2H3,(H,5,6)
chave InChI
CERQOIWHTDAKMF-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
152.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
67 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter