19-0880
Manganese(II) chloride tetrahydrate
SAJ first grade, ≥98.0%
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
Ensaio
≥98.0%
forma
flakes
disponibilidade
available only in Japan
pH
3.5-6 (25 °C, 50 g/L)
pf
58 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Mn]Cl.[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H]
InChI
1S/2ClH.Mn.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
chave InChI
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Brain
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash