450995
Manganese(II) chloride
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Sinônimo(s):
Manganese dichloride, Sacchite
About This Item
Produtos recomendados
grau
synthesis grade
Nível de qualidade
linha de produto
AnhydroBeads™
Ensaio
99.999% trace metals basis
Impurezas
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
tamanho de partícula
−10 mesh
pf
652 °C (lit.)
densidade
2.98 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Mn]Cl
InChI
1S/2ClH.Mn/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L
Informações legais
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Brain
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.