Documentos Principais
8.05930
Sigma-Aldrich
Manganese(II) chloride
for synthesis
Sinônimo(s):
Manganese(II) chloride, Manganese dichloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Cl2Mn
Número CAS:
Peso molecular:
125.84
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-869-6
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
for synthesis
synthesis grade
Nível de qualidade
Formulário
scales
potência
250 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.5 (20 °C, 25 g/L in H2O)
p.e.
1190 °C/1013 hPa
pf
650 °C
densidade
2.977 g/cm3 at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Mn+2].[Cl-].[Cl-].O.O.O.O
InChI
1S/2ClH.Mn.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
chave InChI
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
Nota de análise
Assay (out of Mn): ≥ 96 %
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Brain
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2