grau
SAJ first grade
pressão de vapor
1 mmHg ( 621 °C)
Ensaio
≥98.0%
forma
solid
temperatura de autoignição
950 °F
adequação da reação
reagent type: reductant
disponibilidade
available only in Japan
resistividade
4.46 μΩ-cm, 20°C
pb
1090 °C (lit.)
pf
648 °C (lit.)
densidade
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Mg]
InChI
1S/Mg
chave InChI
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Water-react 2
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials