18-1605
Lithium perchlorate
SAJ special grade, ≥99.0%
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ special grade
Ensaio
≥99.0%
Formulário
crystalline
adequação da reação
reagent type: oxidant
disponibilidade
available only in Japan
pH
6.0-9.5 (25 °C, 106.4 g/L)
pf
236 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Li/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
chave InChI
MHCFAGZWMAWTNR-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?