Key Documents
18-1380
Sigma-Aldrich
Lithium bromide hydrate
SAJ first grade, ≥98.0%
About This Item
Fórmula linear:
LiBr · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
86.85 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
grau
SAJ first grade
Ensaio
≥98.0%
forma
solid
disponibilidade
available only in Japan
pf
162-167 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[Br-].[H]O[H]
InChI
1S/BrH.Li.H2O/h1H;;1H2/q;+1;/p-1
chave InChI
IPLONMMJNGTUAI-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3