Documentos Principais
GF99421162
Stainless steel - AISI 316l
tube, outside diameter 4.0 mm, Fe/Cr18%/Ni10%/Mo 3%, length 500 mm, wall thickness 0.55 mm
Sinônimo(s):
FF217401
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.418,00
R$ 1.418,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.418,00
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
R$ 1.418,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 994-211-62
Comprimento
500 mm
D.E.
4.0 mm
espessura da parede
0.55 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)