15-1170
Iron(II) chloride tetrahydrate
JIS special grade, 99.0-102.0%
Sinônimo(s):
Ferrous chloride tetrahydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
JIS special grade
pressão de vapor
10 mmHg ( 693 °C)
Ensaio
99.0-102.0%
forma
fine crystals
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: iron
disponibilidade
available only in Japan
pH
2.5 (20 °C, 100 g/L)
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.Cl[Fe]Cl
InChI
1S/2ClH.Fe.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
chave InChI
WSSMOXHYUFMBLS-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash