Documentos Principais
8.00832
Sigma-Aldrich
Butyl acrylate
(stabilised) for synthesis
Sinônimo(s):
Butyl acrylate, Acrylic acid butyl ester
About This Item
Fórmula linear:
CH2=CHCOO(CH2)3CH3
Número CAS:
Peso molecular:
128.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
205-480-7
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
for synthesis
synthesis grade
Nível de qualidade
pressão de vapor
29 hPa ( 50 °C)
Ensaio
≥99% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
275 °C
potência
3140 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
1.1-7.8 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
p.e.
147-148 °C/1013 hPa
pf
-64.6 °C
temperatura de transição
flash point 38 °C
solubilidade
1.7 g/L
densidade
0.90 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O(CCCC)C(=O)C=C
InChI
1S/C7H12O2/c1-3-5-6-9-7(8)4-2/h4H,2-3,5-6H2,1H3
chave InChI
CQEYYJKEWSMYFG-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.898 - 0.899
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
100.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
38 °C - closed cup