05-7490
L-cistina
SAJ special grade, ≥99.0%
Sinônimo(s):
Ácido (R,R)-3,3′-ditiobis(2-aminopropiônico)
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ special grade
Ensaio
≥99.0%
disponibilidade
available only in Japan
pf
>240 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m0/s1
chave InChI
LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1