Documentos Principais
441597
Sigma-Aldrich
D-Asparagine
99%, for peptide synthesis
Sinônimo(s):
(R)-2-Aminosuccinamic acid, (R)-2-Aminosuccinic acid 4-amide, D-Aspartic acid 4-amide
Selecione um tamanho
25 G
R$ 2.749,00
R$ 2.749,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 2.749,00
About This Item
Fórmula linear:
H2NCOCH2CH(NH2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
132.12
Beilstein:
1723526
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.749,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nome do produto
D-Asparagine, 99%
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D −35°, c = 5 in 5 M HCl
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
280 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
N[C@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9)/t2-/m1/s1
chave InChI
DCXYFEDJOCDNAF-UWTATZPHSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
D-Lysine ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
L8021
D-Lysine
D-Cysteine ≥99% (RT)
Sigma-Aldrich
30095
D-Cysteine
D-Tyrosine ReagentPlus®, 99%
Sigma-Aldrich
855456
D-Tyrosine
D-Arginine ≥98% (TLC)
Sigma-Aldrich
A2646
D-Arginine
D-Alanine ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
A7377
D-Alanine
E M Michalak et al.
Cell death and differentiation, 15(6), 1019-1029 (2008-02-09)
The ability of p53 to induce apoptosis in cells with damaged DNA is thought to contribute greatly to its tumour suppressor function. P53 has been proposed to induce apoptosis via numerous transcriptional targets or even by direct cytoplasmic action. Two