05-6470
o-Cresol
SAJ first grade, ≥97.0%
Sinônimo(s):
2-Methylphenol
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
densidade de vapor
3.72 (vs air)
pressão de vapor
0.3 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥97.0%
Formulário
powder
temperatura de autoignição
1110 °F
Lim. expl.
1.47 %, 148 °F
disponibilidade
available only in Japan
pH
4.5 (25 g/L)
p.e.
191 °C (lit.)
pf
29-31 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccccc1O
InChI
1S/C7H8O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5,8H,1H3
chave InChI
QWVGKYWNOKOFNN-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
177.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
81.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?