Documentos Principais
753963
Sigma-Aldrich
PBTTT-C12
greener alternative
Sinônimo(s):
Poly[2,5-bis(3-dodecylthiophen-2-yl)thieno[3,2-b]thiophene]
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 2.083,00
R$ 2.083,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
R$ 2.083,00
About This Item
Fórmula linear:
(C38H54S4)n
Número CAS:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
R$ 2.083,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder
Nível de qualidade
peso molecular
Mw 20,000-80,000
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
categoria alternativa mais ecológica
propriedades semicondutoras
(mobility=0.2-0.6 cm2/V·s)
Descrição geral
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of the 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Click here for more information.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Thin, lightweight, and flexible electronic devices meet widespread demand for scalable, portable, and robust technology.