Documentos Principais
05-4650
Sigma-Aldrich
Ácido cromotrópico
SAJ special grade, ≥98%
Sinônimo(s):
Ácido 1,8-di-hidroxinaftaleno-3,6-dissulfônico, Ácido 4,5-di-hidroxinaftaleno-2,7-dissulfônico
About This Item
Fórmula linear:
(HO)2C10H4(SO3Na)2·2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
400.29
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
grau
SAJ special grade
Ensaio
≥98%
Formulário
solid
disponibilidade
available only in Japan
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.O.[Na+].[Na+].Oc1cc(cc2cc(cc(O)c12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H8O8S2.2Na.2H2O/c11-8-3-6(19(13,14)15)1-5-2-7(20(16,17)18)4-9(12)10(5)8;;;;/h1-4,11-12H,(H,13,14,15)(H,16,17,18);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
chave InChI
QUEAKWJKJBFNEG-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)