03-0690
Benedict′s reagent
for the qualitative determination of sugars
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
disponibilidade
available only in Japan
cadeia de caracteres SMILES
[Cu+2].[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)(O)O.[O-]C(=O)C(O)(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].[O-]C(=O)O.O
InChI
1S/C6H8O7.CH2O3.Cu.2Na.H2O4S.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;2-1(3)4;;;;1-5(2,3)4;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);(H2,2,3,4);;;;(H2,1,2,3,4);1H2/q;;+2;2*+1;;/p-4
chave InChI
QFKWSRIUZIYLCK-UHFFFAOYSA-J
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?