Merck
Todas as fotos(8)
Documentos
11796828001
Roche
Kit de preparo de moldes de PCR de alta pureza
pkg of 100 purifications, suitable for DNA extraction
Sinônimo(s):
Extração de DNA
About This Item
Código UNSPSC:
41105500
uso
sufficient for 100 purifications
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Roche
embalagem
pkg of 100 purifications
técnica(s)
DNA extraction: suitable
Categorias relacionadas
Descrição geral
Isolamento de DNA genômico com rendimento baixo a médio.
Kit de preparo de moldes de PCR de alta pureza; Instruções de uso
Os ácidos nucleicos se ligam à superfície da lã de fibra de vidro na presença de sal caotrópico (guanidina HCl). Isso permite que o tubo de filtro de alta pureza imobilize especificamente os ácidos nucleicos (DNA e RNA), ao passo em que são liberados de contaminantes.
Observação: Um tampão especial de remoção de inibidores que permite o uso de material de amostra heparinizado (100 U/ml de heparina). Esse tampão aumenta a sensibilidade e a reprodutibilidade de ensaios realizados com o ácido nucleico isolado, mesmo quando a amostra contém heparina.
Capacidade: Os tubos de filtro para centrífuga de alta pureza têm capacidade de até 700 μl de volume de amostra.
Aplicação
O kit de preparo de moldes de PCR de alta pureza foi usado na extração de DNA genômico de amostras de sangue total, amostras de lesão cervical, tecido da mucosa gástrica e linhagens celulares de carcinoma cervical.
O kit de preparo de moldes de PCR de alta pureza purifica os ácidos nucleicos de uma ampla variedade de materiais de amostra, inclusive sangue total, células cultivadas e tecidos. Os ácidos nucleicos isolados podem ser usados para:
  • PCR com molde longo
  • PCR quantitativo em tempo real
  • Detecção de SNP
  • Southern blotting
  • Clonagem
Características e benefícios
O kit de preparo de moldes de PCR de alta pureza purifica os ácidos nucleicos de uma ampla variedade de materiais de amostra, inclusive sangue total, células cultivadas e amostras de tecido. Bactérias e leveduras requerem um tratamento pré-lise específico com lisozima ou liticase.
  • Minimize a perda de DNA usando um kit que remove contaminantes sem precipitação ou outras etapas que degradam o DNA.
  • Recupere DNA de alto peso molecular (30 a 50 kb) que é adequado para PCR de molde longo.
  • Melhore a confiabilidade e a reprodutibilidade em aplicações a montante (“downstream”) (PCR quantitativo, em tempo real).
  • Economize tempo e maximize a flexibilidade preparando vários moldes de PCR simultaneamente.
  • Elimine o uso de compostos orgânicos perigosos, como cloreto de césio, fenol, clorofórmio e brometo de etídio.
Componentes
  • Tampão de lise de tecidos
  • Tampão de ligação
  • Proteinase K, recombinante, grau para PCR
  • Tampão de remoção de inibidores
  • Tampão de lavagem
  • Tampão de eluição
  • Tubos de filtro de alta pureza
  • Tubos de coleta
Qualidade
O DNA é isolado a partir de 25 mg de timo de bezerro, 1 x 106 células K562 e 200 μl de EDTA sangue total. O rendimento é medido por DO para amostras de tecidos e células. A qualidade do ácido nucleico é controlada em um PCR Expand Long Range, com um produto de amplificação de 9,3 kb para células derivadas de DNA. O PCR em um instrumento LightCycler® é realizado em amostras de pesquisa com sangue humano, usando kits para as mutações fator V de Leiden e CycA.
Princípio
Células sanguíneos ou tecidos são lisados por uma incubação curta com um tampão de lise especial e proteinase K na presença de um sal caotrópico, como guanidina-HCl, que inativa imediatamente todas as nucleases. Ácidos nucleicos celulares se ligam seletivamente a fibras de vidro especiais pré-embaladas no tubo de filtro de purificação de alta pureza. O ácido nucleico ligado é purificado em uma série de etapas rápidas de lavagem e centrifugação para remover componentes celulares contaminantes. Por fim, a eluição com baixo teor de sal libera o ácido nucleico da fibra de vidro. Este método simples elimina a necessidade de extrações com solvente orgânico e precipitação de DNA, permitindo a purificação rápida de muitas amostras ao mesmo tempo.
Informações legais
LightCycler is a registered trademark of Roche
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Visite a Biblioteca de Documentos
Methylation-mediated transcriptional repression of microRNAs during cervical carcinogenesis
Wilting SM, et al.
Epigenetics, 8(2), 220-228 (2013)
Serum homocysteine, vitamin B12, folic acid levels and methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) gene polymorphism in vitiligo
Yasar A, et al.
Disease Markers, 33(2), 85-89 (2012)
High expression of ezrin predicts poor prognosis in uterine cervical cancer
Kong J, et al.
BMC Cancer, 13(1), 520-520 (2013)
Kristie Lee et al.
PloS one, 7(1), e29041-e29041 (2012-02-01)
Congenital hydrocephalus (CH) is a life-threatening medical condition in which excessive accumulation of CSF leads to ventricular expansion and increased intracranial pressure. Stenosis (blockage) of the Sylvian aqueduct (Aq; the narrow passageway that connects the third and fourth ventricles) is
Ali Nour-Neamatollahi et al.
Saudi journal of biological sciences, 25(3), 418-425 (2018-04-25)
Mycobacterium tuberculosis, acid fast bacilli from the family of Mycobacteriaceae, is the causative agent of most cases of tuberculosis. Tuberculosis, as a communicable disease, remains a serious public health threat, killing more than one million people globally every year. Primary
Artigos
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.