P3303
Endoproteinase Asp-N from Pseudomonas fragi mutant strain
suitable for protein sequencing, lyophilized powder
About This Item
Produtos recomendados
grau
Proteomics Grade
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized powder
classe(s) química(is) do analito
amino acids
embalagem
vial of 2 μg
adequação
suitable for protein sequencing
temperatura de armazenamento
2-8°C
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
An optimized LC-MS/MS based workflow for low artifact tryptic digestion and peptide mapping of monoclonal antibody, adalimumab (Humira) using filter assisted sample preparation (FASP).