11534378910
Roche
Tetramethyl-Rhodamine-5-dUTP
Sinônimo(s):
Rhodamine-5-dUTP tetralithium salt, Tetramethylrhodamine-5(6)-(5-[3-carboxamidoallyl]-2′-deoxyuridine 5′-triphosphate)
About This Item
Produtos recomendados
grau
Molecular Biology
Nível de qualidade
Ensaio
97.7% (HPLC)
Formulário
solution
peso molecular
990.5
embalagem
pkg of 25 μL (25 nmol; 1mM)
fabricante/nome comercial
Roche
concentração
1.0 mmol/L (Tetramethylrhodamine-5-dUTP (Abs. 551 nm))
cor
clear red
pf
~0 °C
solubilidade
water: miscible
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Qualidade
Nota de análise
Outras notas
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?