Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
2GRHSRMKB
Roche
Mistura ReadyMix KAPA2G Robust para hotstart
2 × ( contains 2 mM MgCl2 at 1×)
Sinônimo(s):
PCR, hotstart PCR
Selecione um tamanho
1.25 ML
R$ 834,00
6.25 ML
R$ 3.167,00
R$ 834,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1.25 ML
R$ 834,00
6.25 ML
R$ 3.167,00
About This Item
Código UNSPSC:
41106300
NACRES:
NA.55
R$ 834,00
Check Cart for Availability
uso
sufficient for 100 reactions
sufficient for 500 reactions
Nível de qualidade
prazo de validade
≤12 mo.
Características
Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR
dNTPs included
hotstart
embalagem
pkg of 1.25 mL (100 x 25 μL rxn; KK5701)
pkg of 6.25 mL (500 x 25 μL rxn; KK5702)
fabricante/nome comercial
Roche
concentração
2 × ( contains 2 mM MgCl2 at 1×)
técnica(s)
PCR: suitable
entrada
crude DNA
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
A DNA polimerase KAPA2G Robust de segunda geração foi desenvolvida para solucionar a amplificação inconsistente em uma ampla gama de tipos de amplicon (com alto teor de GC e AT). A mistura ReadyMix KAPA2G Robust para hotstart® permite maior processividade e atividade específica, que se traduz em desempenho de PCR robusto, alta sensibilidade e maior tolerância a inibidores comuns. O alto desempenho da DNA polimerase KAPA2G Robust é ideal para aplicações complicadas de PCR e amostras difíceis, eliminando a necessidade de otimização usando diversas enzimas e protocolos.
Aplicação
  • Amplificação de moldes com alto teor de GC ou AT
  • Moldes contendo inibidores comuns de PCR, p.ex., sais, ureia, SDS ou etanol.
  • PCR de amostras brutas, p. ex., swabs bucais, células de mamíferos, levedura ou bacterianas cultivadas
  • PCR em colônias
  • Extração[1] e amplificação de DNA[2]
  • Triagem de mutações[3]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Fragmentos de DNA gerados com a DNA polimerase KAPA2G Robust para hotstart® têm as mesmas características dos fragmentos de DNA gerados com Taq DNA polimerase do tipo selvagem e podem ser usados para análises ou aplicações a jusante (downstream) de rotina, inclusive digestão por enzimas de restrição, clonagem e sequenciamento. Assim como a Taq do tipo selvagem, a KAPA2G Robust para hotstart tem atividade de polimerase 5′→3′ e exonuclease 5′→3′, mas não apresenta atividade de exonuclease 3′→5′ (de revisão). A fidelidade da KAPA2G Robust para hotstart é semelhante à da Taq do tipo selvagem; ela tem uma taxa de erro de aproximadamente 1 erro por 1,7 x 105 nucleotídeos incorporados. Os produtos da PCR gerados por KAPA2G Robust para hotstart têm caudas 3′-dA e podem ser clonados em vetores de clonagem TA.
Características e benefícios
Amplificação eficiente de alvos com alto teor de GC e AT
  • Desempenho robusto em uma ampla gama de moldes com alto teor de GC e AT
  • Taxas de sucesso de PCR aumentadas
Maior tolerância a inibidores comuns de PCR
  • Amplificação eficiente a partir de amostras brutas
  • Rendimento e sensibilidade maiores por unidade de enzima
Desempenho incomparável em PCR em colônias
  • Maior rendimento e consistência aprimorada de PCR direta em E. coli e células de levedura
Observações rápidas:
  • Os kits para PCR de mistura ReadyMix KAPA2G Robust para hotstart contém KAPA2G Robust DNA polimerase, projetada para alta processividade e tolerância a inibidores.
  • Tanto amostras de DNA genômico purificadas quanto brutas (p. ex., PCR em colônias) podem ser usadas como molde.
  • Use tempo de extensão de 15 s/kb por ciclo e aumente para 30-60 s/kb para amplicons ou moldes difíceis.
  • A mistura ReadyMix KAPA2G Robust para hotstart contém MgCl2 2 mM em concentração 1X.
  • A mistura ReadyMix KAPA2G Robust para hotstart com corante inclui dois corantes de rastreamento inertes para permitir o carregamento direto em gel de agarose.
  • A mistura ReadyMix KAPA2G Robust para hotstart é ideal para PCR de protocolo único, ou seja, amplificação de fragmentos que variam de 25%–65% de GC, até 1 kb de tamanho, usando um protocolo de preparo e ciclagem de reação única.
  • Os produtos da reação têm caudas 3′-dA e podem ser clonados em vetores de clonagem TA.
Qualidade
Confirma-se que cada lote de DNA polimerase KAPA2G Robust para hotstart contém <2% de proteína contaminante (ensaio de proteína 230 da Agilent). Os kits de PCR com mistura ReadyMix KAPA2G Robust para hotstart são submetidos a testes rigorosos de controle de qualidade, são isentos de atividade de exo e endonucleases contaminantes e atendem a requisitos rigorosos com relação aos níveis de contaminação do DNA.
Nota de preparo
Certifique-se sempre de o produto ter sido completamente descongelado e misturado antes do uso. Os reagentes podem ser armazenados a 4 °C para uso em curto prazo (até 1 mês). Retornar a –20 °C para armazenamento de longo prazo. Contanto que todos os componentes tenham sido manuseados com cuidado e não contaminados, não se espera que o kit seja comprometido se deixado (inadvertidamente) em temperatura ambiente por um curto período (até 3 dias). O armazenamento de longo prazo em temperatura ambiente e 4 ºC não é recomendado. Observe que os reagentes armazenados em temperatura acima de –20 ºC são mais propensos a degradação quando contaminados durante o uso e, portanto o armazenamento nessas temperaturas é de total responsabilidade do usuário.
Outras notas
Somente para fins de pesquisa. Não é destinado ao uso em procedimentos diagnósticos.
Informações legais
HOTSTART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Somente componentes do kit
Nº do produto
Descrição
  • KAPA2G Robust HotStart® DNA Polymerase 1U per 25 µL reaction
  • MgCl2 2mM at 1X
  • dNTP Mix 0.2 mM of each dNTP at 1X
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 2
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Massively parallel characterization of CYP2C9 variant enzyme activity and abundance
Amorosi, et al.
American Journal of Human Genetics, 108, 1735-1751 (2021)
ssAAVs containing cassettes encoding SaCas9 and guides targeting hepatitis B virus inactivate replication of the virus in cultured cells
Scott, et al.
Scientific Reports, 7 (2017)
Methylation of NBPF1 as a novel marker for the detection of plasma cell-free DNA of breast cancer patients
Li D, et al.
Clinica Chimica Acta; International Journal of Clinical Chemistry, 484, 81-86 (2018)
TARGET-Seq: A Protocol for High-Sensitivity Single-Cell Mutational Analysis and Parallel RNA Sequencing
Meira AR, et al.
STAR protocols, 1 (2020)
Disseminated Human Subarachnoid Coenurosis
Labuschagne, et al.
Tropical medicine and infectious disease, 7 (2022)
Artigos
An overview of directed evolution and the methods for generating proteins with optimized or entirely new functions.