SAB2702214
Monoclonal Anti-RFP antibody produced in mouse
clone GT1433, affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Mouse Anti-Ref Fluorescent protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
GT1433, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
27kDa
concentração
0.98mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 5000-20000
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Características e benefícios
Outras notas
forma física
Exoneração de responsabilidade