11417959001
Roche
SuRE/Cut™ Buffer A
pH 8.1-8.3 (37 °C), suitable for molecular cloning
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solution
embalagem
pkg of 5 × 1 mL
fabricante/nome comercial
Roche
técnica(s)
molecular cloning: suitable
pH
8.1-8.3 (37 °C)
temperatura de armazenamento
−20°C
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
The term “Restriction enzyme” originated from the studies of Enterobacteria phage λ (lambda phage) in the laboratories of Werner Arber and Matthew Meselson.