G2626
L-Glutamic Dehydrogenase from bovine liver
Type II, 50% glycerol solution, ≥35 units/mg protein
Sinônimo(s):
L-GLDH, L-Glutamate:NAD[P]+ Oxidoreductase (deaminating), Glutamate Dehydrogenase from bovine liver
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine liver
Nível de qualidade
tipo
Type II
Formulário
glycerol solution (50%)
atividade específica
≥35 units/mg protein
peso molecular
310-350 kDa
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
cow ... GLUD1(281785)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
The bovine enzyme is characterized by three sets of properties:
- It has a reversible concentration-dependent association, producing higher molecular weight forms.
- Forms tight enzyme-reduced coenzyme-substrate ternary complexes whose rates of dissociation modulate the steady-state reaction rates.
- Exhibits a wide variety of effects from the binding of any of a number of nucleotide modifiers.
L-glutamic dehydrogenase catalyzes the conversion of glutamate to α-ketoglutarate.
Definição da unidade
forma física
Nota de análise
substrato
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
For use as a marker in SDS-PAGE; Albumin from chicken egg white, For use as a marker in SDS-PAGE; L-Lactic Dehydrogenase from rabbit muscle, Type XI, lyophilized powder, 600-1,200 units/mg protein