Documentos Principais
ZTSCXS
Millipore
ZipTip® Pipette Tips
strong cation exchange (SCX) resin, bed volume 0.6 μL, tip volume 10 μL
Sinônimo(s):
Disposable pipette tips, Micro pipette tips
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
eCl@ss:
32033590
NACRES:
NB.24
volume do leito:
0.6 μL
espessura:
12 μm
DI da ponta:
3.375 mm
ponta C:
31 mm
ponta D.E.:
5.8 mm
volume da ponta:
10 μL
esterilidade:
non-sterile
fabricante/nome comercial:
ZipTip®
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
polypropylene
resin (Strong cation exchange)
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
fabricante/nome comercial
ZipTip®
Parâmetros
4-70  °C temperature
técnica(s)
analytical sample preparation: suitable
fractionation: suitable
protein purification: suitable (concentration)
volume do leito
0.6 μL
espessura
12 μm
DI da ponta
3.375 mm
ponta C
31 mm
ponta D.E.
5.8 mm
volume da ponta
10 μL
tamanho de poro
300 Å pore size
pH
1.5-13.5
2-12(for 24 hour exposure)
capacidade
5 μg binding capacity(typically; when used with saturating amounts of analyte)
Condições de expedição
ambient
Informações legais
ZIPTIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Improve your mass spectra with strategies to optimize sample preparation in protein and small molecule mass spectrometry.