Documentos Principais
ZLXL00ESV
Milli-Q
válvula solenoide externa
For use with Milli-Q® CLX / HR / HX systems
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
NACRES:
JA.13
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
embalagem
pkg of 1 unit
compatibilidade
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
Descrição geral
The External Solenoid Valve is used to stop water flow downstream of its location if a leak is detected by the system.
Aplicação
Used to protect the lab surroundings or other instruments from water damage, when used in conjunction with a water sensor.
Características e benefícios
Genuine replacement part for External Solenoid Valve for high-flow systems | ZLXL00ESV
Informações legais
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany