Documentos Principais
ZLXL000PR
Milli-Q
Regulador de pressão da água de alimentação
Regulates the feed water pressure from 0-25 bars, Ensures accurate water level sensing to prevent overflow for use with high flow water systems
Sinônimo(s):
Regulador da pressão de alimentação XL de 0-25 bars
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
NACRES:
JA.13
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
embalagem
pkg of 1 unit
compatibilidade
for use with Milli-Q® CLX
Descrição geral
Esse regulador de pressão da água de alimentação ajusta a pressão da água na entrada upstream dos sistemas de purificação de água para regular a pressão conforme os requisitos do sistema.
Aplicação
Para sistemas de água de grande volume.
Informações legais
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany