Documentos Principais
XX2702550
Millipore
Coletor de amostragem 1225
Accessories for filter holders for sample preparation.
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
316 stainless steel bolt
brass insert (for handwheel)
glass filled polypropylene chamber
glass filled polypropylene nut (for handwheel)
glass filled polypropylene plate
glass filled polypropylene valve
high-density polyethylene plug (for drain)
polypropylene rack (test tube)
polypropylene support screen(s)
silicone seal
Nível de qualidade
Parâmetros
15 mL process volume
50 mL process volume (with extension barrel)
técnica(s)
vacuum filtration: suitable
Altura
17.7 cm (6.95 in.)
área de filtração
2.7 cm2 , per filter
peso
2.9 kg (6.4 lb)
conector
1/4 in. female NPT outlet fitting for vacuum valve and drain plug
aplicação(ões)
filtration
compatibilidade
for use with 24 or 25 mm
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Filtre a vácuo 12 amostras simultaneamente para uma análise rápida de retentados ou filtrados. As posições numeradas na placa do filtro garantem um rastreamento preciso das amostras. Rolhas de vedação mantêm o vácuo nos recipientes de amostra não usados. Cilindros de extensão acessórios aumentam os volumes de amostras de 15 para 50 ml.
Aplicações
Filtração geral de amostras de 15 a 50 ml, preparo para contagem por cintilação
XX2702550 1225 Coletor de amostragem
Peças sobressalentes
YY2214257 Maçaneta
5162 Placa superior
XX2702509 Anel de vedação do filtro do tipo O-ring, silicone
5163 Placa de suporte
XX2702510 Tela de suporte, 25 mm, polipropileno
XX11000PP Válvula esfera, polipropileno injetado com vidro
XX2504755 Mangueira, 1/4 de pol. × 23 pol., látex
Acessórios
XX2702552 Anéis de vedação do tipo O-ring da câmara e conjunto de plugues
XX2702555 Cilindro de extensão do recipiente de amostras
XX6200006P Pinça para filtro, ponta romba, aço inoxidável
XX7100004 Mangueira com D.I. de 3/16 de pol. × 140 cm, silicone
Aplicação
Acessórios para suportes de filtro para preparo de amostras.
Princípio
Vácuo
Nota de preparo
Método de esterilização
Pode ser autoclavado no mínimo 20 vezes (telas e anéis de vedação do tipo O-ring não são autoclaváveis)