XX5014700
Suporte de filtro de vidro Millipore Classic - Kit
47 mm, Glass frit membrane support, 500 mL funnel
Sinônimo(s):
Suporte do filtro de vidro
About This Item
Materiais
anodized aluminum spring clamp(s)
borosilicate glass base
borosilicate glass funnel(s)
glass seal
parylene coating (on stopper)
silicone sleeve (for alignment)
silicone stopper
Nível de qualidade
técnica(s)
vacuum filtration: suitable
Altura
22.9 cm
Diâmetro
8.0 cm
diâmetro do filtro
47 mm
área de filtração
9.6 cm2
capacidade do funil
300 mL
conector
inlet funnel
No. 8 outlet stopper for standard 1 L and 4 L filtering flasks (perforated silicone)
aplicação(ões)
filtration
compatibilidade
for use with Classic Glass Filter Holder
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
Suporte de membrana de frita de vidro de 47 mm, funil de 500 ml
O suporte de filtro de vidro Classic é uma ferramenta essencial em todo laboratório de pesquisa. O desenho multifuncional do suporte é adequado para diversas aplicações e está disponível em três materiais de suporte diferentes para garantir a compatibilidade com suas necessidades de aplicação específicas.
Este item é um kit composto dos seguintes itens:
(número de catálogo - descrição)
XX5014704 - Funil de vidro Millipore, 500 ml, 47 mm, borossilicato, vedação em vidro esmerilhado
XX1014703 - Presilha com mola Millipore, 47 mm, alumínio
XX1014702 - Base e rolha de vidro Millipore, 47 mm, suporte de membrana de frita de vidro
ALIGNED05 - Guia de alinhamento Millipore, 47 mm, 5/embalagem
Características e benefícios:
• Desenhado para fácil carregamento e remoção de membranas
• Três opções de materiais de suporte da membrana para se adequar a diversas aplicações
• Esterilização por UV ou autoclavagem com o filtro no lugar para análise bacteriológica
Aplicações:
Filtração e clarificação geral, análise bacteriológica, análise de contaminação por partículas de óleos e fluidos hidráulicos, citologia exfoliativa
Princípio
Nota de preparo
Esterilização por UV ou autoclavagem sem filtro colocado